3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane
C1229-25G C1229-5G
TCIAC1229-25GEA 130 EUR
TCIAC1229-25G TCIAC1229-5G
3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane ≥98.0% (por GC)
3-(Chloromethyl)-3-methyloxetane
Formula: C₅H₉ClO
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD01709552
Núm. CAS: 822-48-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %