4-Chloro-2,5-dimethoxynitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1244-25G C1244-250G
TCIAC1244-25GEA 48 EUR
TCIAC1244-25G TCIAC1244-250G
4-Chloro-2,5-dimethoxynitrobenzene ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2,5-dimethoxynitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₄
MW: 217,61 g/mol
Número MDL: MFCD00024577
Núm. CAS: 6940-53-0
EINECS: 230-086-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C