2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1250-25G C1250-5G
TCIAC1250-25GEA 213 EUR
TCIAC1250-25G TCIAC1250-5G
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
Formula: C₂H₄ClO₃P
Pto. Ebullición: 91°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043138
Núm. CAS: 6609-64-9
EINECS: 229-560-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %