Triethyl orthochloroacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1288-1ML
C1288-5ML
TCIAC1288-1MLEA
71
EUR
TCIAC1288-1ML
TCIAC1288-5ML
Triethyl orthochloroacetate ≥95.0% (por GC)
Triethyl orthochloroacetate
Formula:
C₈H₁₇ClO₃ Pto. Ebullición: 91°C |
Número MDL:
MFCD00142889 Núm. CAS: 51076-95-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |