1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
C1289-1G C1289-10G
TCIAC1289-1GEA 26 EUR
TCIAC1289-1G TCIAC1289-10G
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
Formula: C₃₀H₁₇Cl
Número MDL: MFCD00012047
Núm. CAS: 41105-35-5
EINECS: 255-220-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%