Cumylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: alpha,alpha-Dimethylbenzylamine, Phenylisopropylamine, alpha-Aminoisopropylbenzene, 2-Phenylpropan-2-amine
C1293-25ML C1293-5ML
TCIAC1293-25MLEA 264 EUR
TCIAC1293-25ML TCIAC1293-5ML
Cumylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cumylamine
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Pto. Ebullición: 197°C
Número MDL: MFCD00134680
Núm. CAS: 585-32-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %