Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate, 4-Ethoxycarbonyl-5-methylresorcinol, 2-Ethoxycarbonyl-3,5-dihydroxytoluene, 2-Carbethoxy-3,5-dihydroxytoluene, 4-Carbethoxy-5-methylresorcinol, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester
C1316-1G
C1316-5G
TCIAC1316-1GEA
78
EUR
TCIAC1316-1G
TCIAC1316-5G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00010821 Núm. CAS: 2524-37-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 134.0 deg-C |