4(5)-Cyanomethylimidazole ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Imidazolyl)acetonitrile
C1318-1G C1318-5G
TCIAC1318-1GEA 64 EUR
TCIAC1318-1G TCIAC1318-5G
4(5)-Cyanomethylimidazole ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4(5)-Cyanomethylimidazole
Formula: C₅H₅N₃
MW: 107,12 g/mol
Número MDL: MFCD00070306
Núm. CAS: 18502-05-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency