Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1319-25G
C1319-5G
TCIAC1319-25GEA
138
EUR
TCIAC1319-25G
TCIAC1319-5G
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ Pto. Ebullición: 81°C |
Número MDL:
MFCD00198001 Núm. CAS: 13888-03-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |