(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1325-1G
C1325-5G
TCIAC1325-1GEA
16
EUR
TCIAC1325-1G
TCIAC1325-5G
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam ≥98.0% (por GC)
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Formula:
C₁₀H₁₇NO₂S |
Número MDL:
MFCD00066271 Núm. CAS: 94594-90-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 182.0 to 186.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -32.0 deg (C=1, CHCl3) |
Solubility in Chloroform | almost transparency |