(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide ≥95.0% (by titrimetric analysis) asymmetric oxidizing reagent
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a,7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole 3,3-dioxide, (+)-(2R,8aS)-(Camphorylsulphonyl)oxaziridine, (1S)-(+)-(10-Camphorsulphonyl)oxaziridine
C1326-1G C1326-5G
TCIAC1326-1GEA 64 EUR
TCIAC1326-1G TCIAC1326-5G
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide ≥95.0% (by titrimetric analysis) asymmetric oxidizing reagent
(4aS,7R,8aS)-9,9-Dimethyltetrahydro-4H-4a-7-methanobenzo[c][1,2]oxazireno[2,3-b]isothiazole-3,3-dioxide
Formula: C₁₀H₁₅NO₃S
Número MDL: MFCD00075319
Núm. CAS: 104322-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +52.0 deg (C=1, Acetone)