Hexanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1330-1G C1330-5G
TCIAC1330-1GEA 23 EUR
TCIAC1330-1G TCIAC1330-5G
Hexanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Hexanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formula: C₁₂H₁₆N₄O₄
Número MDL: MFCD00191624
Núm. CAS: 1527-97-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C