6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1334-1G C1334-5G
TCIAC1334-1GEA 26 EUR
TCIAC1334-1G TCIAC1334-5G
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione ≥98.0% (por GC)
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Formula: C₈H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00042796
Núm. CAS: 5617-70-9
EINECS: 227-044-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency