4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Chlorobenzofurazan
C1337-25G C1337-5G
TCIAC1337-25GEA 353 EUR
TCIAC1337-25G TCIAC1337-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,55 g/mol
Número MDL: MFCD00191329
Núm. CAS: 7116-16-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency