Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-4-Chloro-3-methoxy-2-butenoic Acid Methyl Ester, (E)-Methyl 4-chloro-3-methoxybut-2-enoate
C1340-25G
C1340-5G
TCIAC1340-25GEA
142
EUR
TCIAC1340-25G
TCIAC1340-5G
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate ≥95.0% (por GC)
Methyl (E)-4-chloro-3-methoxy-2-butenoate
Formula:
C₆H₉ClO₃ MW: 164.59 g/mol |
Número MDL:
MFCD00071562 Núm. CAS: 110104-60-4 UN: 1759 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |