(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Chloromethyl-dimethyl-propan-2-yloxysilane
C1370-25ML C1370-5ML
TCIAC1370-25MLEA 202 EUR
TCIAC1370-25ML TCIAC1370-5ML
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (por GC)
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClOSi
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 28°C
Número MDL: MFCD00010605
Núm. CAS: 18171-11-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %