(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1371-1G
C1371-5G
TCIAC1371-1GEA
72
EUR
TCIAC1371-1G
TCIAC1371-5G
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ Pto. Ebullición: 126°C |
Número MDL:
MFCD00044943 Núm. CAS: 28659-81-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -32.0 to -35.0deg (neat) |