(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2S,3S)-2-Chloro-3-methylpentanoic Acid
C1372-1G C1372-5G
TCIAC1372-1GEA 68 EUR
TCIAC1372-1G TCIAC1372-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid ≥95.0% (por GC)
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,60 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00191403
Núm. CAS: 32653-34-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (neat)