Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Proveedor: TCI
C1383-1G C1383-5G
TCIAC1383-1GEA 409 EUR
TCIAC1383-1G TCIAC1383-5G
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Formula: C₅₅H₄₆OP₃Rh
Pto. de fusión: 122°C
Número MDL: MFCD00151644
Núm. CAS: 17185-29-4
EINECS: 241-230-3
Índice Merck: 14,09758
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 70.50 to 72.60 %