2-Ethylhexyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1384-25ML C1384-500ML
TCIAC1384-25MLEA 26 EUR
TCIAC1384-25ML TCIAC1384-500ML
2-Ethylhexyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl cyanoacetate
Formula: C₁₁H₁₉NO₂
Número MDL: MFCD00019843
Núm. CAS: 13361-34-7
EINECS: 236-425-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %