Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclohexylmethyldichlorosilane
C1399-25G C1399-5G
TCIAC1399-25GEA 126 EUR
TCIAC1399-25G TCIAC1399-5G
Dichlorocyclohexylmethylsilane ≥97.0% (por GC)
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Formula: C₇H₁₄Cl₂Si
MW: 197,17 g/mol
Pto. Ebullición: 202°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00046333
Núm. CAS: 5578-42-7
EINECS: 226-956-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %