(Chloromethyl)triethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1402-10G C1402-25G
TCIAC1402-10GEA 16 EUR
TCIAC1402-10G TCIAC1402-25G
(Chloromethyl)triethoxysilane ≥95.0% (por GC)
(Chloromethyl)triethoxysilane
Formula: C₇H₁₇ClO₃Si
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00039354
Núm. CAS: 15267-95-5
EINECS: 239-311-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %