2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Chloromethoxy)ethyl Chloride
C1405-25G C1405-5G
TCIAC1405-25GEA 128 EUR
TCIAC1405-25G TCIAC1405-5G
2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl chloromethyl ether
Formula: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,98 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191406
Núm. CAS: 1462-33-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %