Dipyridin-2-ylcarbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C1407-5G C1407-1G
TCIAC1407-5GEA 161 EUR
TCIAC1407-5G TCIAC1407-1G
Dipyridin-2-ylcarbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dipyridin-2-ylcarbonate
Formula: C₁₁H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191407
Núm. CAS: 1659-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a2954ffc5cc44ac2daa1b3dffd7d35c089763f8&vid=3a2954ffc5cc44ac2daa1b3dffd7d35c089763f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %