2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1408-25G
C1408-5G
TCIAC1408-25GEA
154
EUR
TCIAC1408-25G
TCIAC1408-5G
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride ≥98.0% (by HPLC)
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Formula:
C₅H₁₀Cl₂N₂ |
Número MDL:
MFCD09039290 Núm. CAS: 37091-73-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |