4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥97.0% (by GC, titration analysis) free radical
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-TEMPO, 4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine1-oxyl
C1428-1G C1428-100MG
TCIAC1428-1GEA 285 EUR
TCIAC1428-1G TCIAC1428-100MG
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥97.0% (by GC, titration analysis) free radical
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formula: C₁₀H₁₈NO₃
MW: 200,26 g/mol
Número MDL: MFCD00134569
Núm. CAS: 37149-18-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %