4-(2-Chloroacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥96.0% (by HPLC) free radical
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Chloroacetamido)-TEMPO
C1432-1G C1432-100MG
TCIAC1432-1GEA 151 EUR
TCIAC1432-1G TCIAC1432-100MG
4-(2-Chloroacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥96.0% (by HPLC) free radical
4-(2-Chloroacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formula: C₁₁H₂₀ClN₂O₂
MW: 247,74 g/mol
Número MDL: MFCD00041858
Núm. CAS: 36775-23-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C