(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1449-25G C1449-5G
TCIAC1449-25GEA 37 EUR
TCIAC1449-25G TCIAC1449-5G
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
Formula: C₆H₁₄N₂
Número MDL: MFCD00191979
Núm. CAS: 39961-95-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=2.5, H2O)