(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (1S)-trans-1,2-Diaminocyclohexane D-Tartrate, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine (2S,3S)-2,3-dihydroxysuccinate
C1450-25G C1450-5G
TCIAC1450-25GEA 80 EUR
TCIAC1450-25G TCIAC1450-5G
(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(1S,2S)-(-)-1,2-Cyclohexanediamine-D-tartrate
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 264.28 g/mol
Número MDL: MFCD00191980
Núm. CAS: 67333-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -16.0 deg (C=2.5, H2O)