Croconic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
C1483-1G C1483-5G
TCIAC1483-1GEA 129 EUR
TCIAC1483-1G TCIAC1483-5G
Croconic acid ≥98.0% (by HPLC)
Croconic acid
Formula: C₅H₂O₅
MW: 142.07 g/mol
Pto. de fusión: 114°C
Número MDL: MFCD00181389
Núm. CAS: 488-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %