Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1488-25ML C1488-5ML
TCIAC1488-25MLEA 236 EUR
TCIAC1488-25ML TCIAC1488-5ML
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane ≥97.0% (por GC)
Chlorodimethyl(3-phenylpropyl)silane
Formula: C₁₁H₁₇ClSi
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de inflamación: 103°C
Número MDL: MFCD00049281
Núm. CAS: 17146-09-7
EINECS: 241-208-3
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %