1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1490-25G C1490-5G
TCIAC1490-25GEA 411 EUR
TCIAC1490-25G TCIAC1490-5G
1-(2-Chloroethyl)naphthalene ≥95.0% (por GC)
1-(2-Chloroethyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₁₁Cl
MW: 190,67 g/mol
Pto. Ebullición: 168°C
Número MDL: MFCD01321149
Núm. CAS: 41332-02-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %