(S)-(+)-Camptothecin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
C1495-1G
C1495-100MG
TCIAC1495-1GEA
198
EUR
TCIAC1495-1G
TCIAC1495-100MG
(S)-(+)-Camptothecin ≥97.0% (by HPLC)
(S)-(+)-Camptothecin
Formula:
C₂₀H₁₆N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00081076 Núm. CAS: 7689-03-4 UN: 1544 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,01735 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +37.0 to +42.0 deg (C=0.4, CHCl3:MeOHl=8:2) |