Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1511-1G C1511-25G C1511-5G
TCIAC1511-1GEA 43 EUR
TCIAC1511-1G TCIAC1511-25G TCIAC1511-5G
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 172°C
Número MDL: MFCD00270150
Núm. CAS: 18807-71-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %