N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1520-1G
C1520-5G
TCIAC1520-1GEA
58
EUR
TCIAC1520-1G
TCIAC1520-5G
N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Carbobenzoxy-1,5-diaminopentane hydrochloride
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00270152 Núm. CAS: 18807-74-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |