N-(2-Cyanoethyl)glycine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1525-25G C1525-5G
TCIAC1525-25GEA 89 EUR
TCIAC1525-25G TCIAC1525-5G
N-(2-Cyanoethyl)glycine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(2-Cyanoethyl)glycine
Formula: C₅H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD00066903
Núm. CAS: 3088-42-4
EINECS: 221-418-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency