3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1538-25G C1538-500G
TCIAC1538-25GEA 37 EUR
TCIAC1538-25G TCIAC1538-500G
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol
Formula: C₅H₁₁ClO
MW: 122.59 g/mol
Número MDL: MFCD00004684
Núm. CAS: 13401-56-4
EINECS: 236-488-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 35.0 deg-C