Cycloheptanone oxime ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Suberoxime
C1543-25G C1543-5G
TCIAC1543-25GEA 201 EUR
TCIAC1543-25G TCIAC1543-5G
Cycloheptanone oxime ≥98.0% (por GC)
Cycloheptanone oxime
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. Ebullición: 152°C
Número MDL: MFCD00046508
Núm. CAS: 2158-31-8
Índice Merck: 14,02722
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %