Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
C1546-25G C1546-5G
TCIAC1546-25GEA 131 EUR
TCIAC1546-25G TCIAC1546-5G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD00034667
Núm. CAS: 1572-98-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %