Methyl-2-(cyanomethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Cyanomethyl)benzoic Acid Methyl Ester
C1552-25G C1552-5G
TCIAC1552-25GEA 444 EUR
TCIAC1552-25G TCIAC1552-5G
Methyl-2-(cyanomethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-(cyanomethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD01631304
Núm. CAS: 5597-04-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fd6592dd269bfd35d0c4c43de1ca9bd6e62bd7e&vid=1fd6592dd269bfd35d0c4c43de1ca9bd6e62bd7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C