N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1557-25G
C1557-5G
TCIAC1557-25GEA
147
EUR
TCIAC1557-25G
TCIAC1557-5G
N-Carbobenzoxyhydroxylamine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-Carbobenzoxyhydroxylamine
Formula:
C₈H₉NO₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00010642 Núm. CAS: 3426-71-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |