Benzyl-4-nitrophenyl carbonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzyl (4-nitrophenyl) carbonate, Carbonic Acid Benzyl 4-Nitrophenyl Ester
C1591-5G C1591-1G
TCIAC1591-5GEA 82 EUR
TCIAC1591-5G TCIAC1591-1G
Benzyl-4-nitrophenyl carbonate ≥96.0% (por GC)
Benzyl-4-nitrophenyl carbonate
Formula: C₁₄H₁₁NO₅
MW: 273,24 g/mol
Número MDL: MFCD00007323
Núm. CAS: 13795-24-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C