1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chlorodiphenylmethyl)piperazine, 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine
C1611-5G C1611-1G
TCIAC1611-5GEA 93 EUR
TCIAC1611-5G TCIAC1611-1G
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine ≥98.0% (por GC)
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Formula: C₁₇H₁₉ClN₂
MW: 286.80 g/mol
Número MDL: MFCD00005965
Núm. CAS: 303-26-4
EINECS: 206-137-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=578be2d8f88b6b94bb408ce82a4e61b2470ac8a8&vid=578be2d8f88b6b94bb408ce82a4e61b2470ac8a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %