Dimethyl cyclopentylmalonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cyclopentylmalonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 2-cyclopentylmalonate
C1621-25G C1621-5G
TCIAC1621-25GEA 112 EUR
TCIAC1621-25G TCIAC1621-5G
Dimethyl cyclopentylmalonate ≥97.0% (por GC)
Dimethyl cyclopentylmalonate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Número MDL: MFCD03844781
Núm. CAS: 82491-60-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %