4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1623-25G C1623-5G
TCIAC1623-25GEA 245 EUR
TCIAC1623-25G TCIAC1623-5G
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(Chloromethyl)thiazole hydrochloride
Formula: C₄H₄ClNS
MW: 170,05 g/mol
Número MDL: MFCD02094738
Núm. CAS: 7709-58-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1fc6acee1917835d8d283372425afb1aa16358c&vid=f1fc6acee1917835d8d283372425afb1aa16358c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %