4-Cloro-o-xileno (mixture of 3 and 4 isomers) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1626-25G C1626-500G
TCIAC1626-25GEA 16 EUR
TCIAC1626-25G TCIAC1626-500G
4-Cloro-o-xileno (mixture of 3 and 4 isomers) ≥97.0% (por GC)
4-Cloro-o-xileno
Formula: C₈H₉Cl
Número MDL: MFCD00000596
Núm. CAS: 615-60-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)