Chloromethyl polystyrene resin 0,8 - 1,3 mmol/g, cross-linked with 1% DVB (200-400 mesh)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Chloromethylated styrene-divinylbenzene copolymer, Merrifield Resin
C1642-25G C1642-5G
TCIAC1642-25GEA 329 EUR
TCIAC1642-25G TCIAC1642-5G
Chloromethyl polystyrene resin 0,8 - 1,3 mmol/g, cross-linked with 1% DVB (200-400 mesh)
Chloromethyl polystyrene resin
Número MDL: MFCD00146406
Núm. CAS: 55844-94-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Loading 0.8 to 1.3 mmol/g