2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1651-25G
C1651-5G
TCIAC1651-25GEA
119
EUR
TCIAC1651-25G
TCIAC1651-5G
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
Formula:
C₅H₁₀ClF₆N₂P |
Número MDL:
MFCD00191914 Núm. CAS: 101385-69-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 233.0 to 237.0 deg-C |