cis-6-Chloro-2-hexene ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-4-Hexen-1-yl Chloride
C1653-25ML C1653-5ML
TCIAC1653-25MLEA 424 EUR
TCIAC1653-25ML TCIAC1653-5ML
cis-6-Chloro-2-hexene ≥90.0% (por GC)
cis-6-Chloro-2-hexene
Formula: C₆H₁₁Cl
MW: 118,60 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD02093458
Núm. CAS: 62614-70-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %