5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1666-25G C1666-5G
TCIAC1666-25GEA 227 EUR
TCIAC1666-25G TCIAC1666-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Formula: C₄ClF₃N₂
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00191933
Núm. CAS: 697-83-6
EINECS: 211-807-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %